missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ OSU 03012

Beskrivning
OSU 03012 is a PDPK1 (PDK1) inhibitor; inhibits Akt signaling. Induces apoptosis of PC-3 and medulloblastoma cells, and inhibits growth of a number of tumor cell lines. Sensitizes radiotherapy-induced cell death and enhances cytotoxic effects of chemotherapeutic agents in vitro. Attenuates tumor growth of medulloblastoma xenografts in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-[4-[5-(2-phenanthrenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]acetamide |
| CAS | 742112-33-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | PDK-1 Inhibitors |
| Molekylformel | C26H19F3N4O |
| Formel vikt | 460.45 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?