missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-OSU, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-OSU |
| CAS | 146798-66-5 |
| Molekylformel | C15 H23 N O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (-)-OSU 6162 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-5-7-14(12-16)13-6-4-8-15(11-13)19(2,17)18/h4,6,8,11,14H,3,5,7,9-10,12H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| LEDER | CCCN1CCC[C@H](C1)c2cccc(c2)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | (3S)-3-(3-methylsulfonylphenyl)-1-propylpiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.41 |
| Formel vikt | 281.1449 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?