Beskrivning
- Handpump med slang, avstängningskran och doseringsmunstycke
- Kompakt universalpump med enkel drift
- Universalkontakt möjliggör användning med alla vanliga behållare från 30–70 mm öppningsdiameter
- 1,5 m avloppsslang, avstängningskran och munstycke för enkel hantering
- Idealiskt för att fylla batterier
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 5 l/min |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 30 till 70 mm |
| Pumpslangens längd | 39 till 70 cm |
| Motståndsegenskaper | Alkalier, tvättmedel, svag syra |
| Material | Polypropen, PVC |
| Produkttyp | Handpump |