Läs mer
Buerkle™ OTAL™ Batteri-Pump
Produktkod. 16605292 Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
5 l/min.
Produktkod. 16605292
Brand: Buerkle™ 50006000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OTAL™ batteripump för säker fyllning av bilbatterier med syra eller destillerat vatten.
Det teleskopiska doppröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning. OTAL fotpumpar med tillförselrör av PP, resistenta mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel.
  • Enkel hantering: båda händerna förblir fria för fyllning
  • Mycket bra pumpkapacitet tack vare stor volym fotbälg
  • Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar med 30-70 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Batteripump
Flödeshastighet 5 l/min.
Öppningsstorlek (metrisk) Rördiameter: 12 mm
Pumpslangens längd 70 cm
Trummans öppningsdiameter 30 - 70 mm
Material Polypropen, PVC