Beskrivning
- Det finns en fara med återanvändbara pumpar att vätskan som överförs kommer att förorenas av pumpen, särskilt om pumpen används för olika medier eller behållare och den inte är ordentligt rengjord före bytet
- En utrymmesbesparande behållarpump är speciellt designad för engångsbruk, vilket helt eliminerar tidskrävande och kostnadskrävande rengöring samt kontaminering
- Vätskeöverföringspumpens tillförselrör är tillverkat i ett stycke och kan enkelt kortas till respektive behållarhöjd med hjälp av den medföljande skäraren. Detta ger maximal flexibilitet och garanterar god tömning av små kvarvarande mängder från behållaren
- Utloppet av tillförselröret kan också förkortas vid behov
- Engångspumpen är idealisk när speciell renhet är viktig eller om rengöring är svårt eller inte alls möjligt
- Engångsutmatningsrör av PE, kan beställas i förpackning om 10 st
- Med universalplugg av mjuk PVC, för behållare 30 till 70 mm diameter
- Leveransens omfattning: Pumpkula, universalplugg, fräs och 10 engångsutmatningsrör
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | För engångsbruk |
| Beskrivning | Engångspump |
| Flödeshastighet | 14 l/min. |
| Inkluderar | Pumpkula, universalplugg, fräs och 10 engångsutmatningsrör |
| Pumpslangens längd | 90 cm (35,43 tum) |
| Motståndsegenskaper | Instrumentet är lämpligt för att fylla tunna till lågviskösa vätskor upp till 500 mPas. |
| Trummans öppningsdiameter | 30 till 70 mm (1,18 till 2,76 tum) |
| Certifikat och efterlevnad | Materialcertifikat och livsmedelsintyg |
| Temperatur (engelska) Min | 32 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | 0 °C |
| Visa mer |