Läs mer
Buerkle™ OTAL™ Fotpump med slang och kran
Produktkod. 10722492
:
Flödeshastighet: 12L/min; Rördiameter: 12 mm; Nedsänkningsdjup: 70 mm
Produktkod. 10722492
Brand: Buerkle™ 50003012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OTAL™ fotpump med slang och kran med utloppsrör av PP och en 1,5 m utloppsslang av PVC med kran av PP/PE med 10 mm diameter.
  • Enkel hantering
  • Båda händerna förblir fria för fyllning
  • Mycket bra pumpkapacitet tack vare stor volym fotbälg
  • Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar på 30 till 70 mmØ
  • Med slang och kran
  • Leveransrör av PP
  • 1,5 m utloppsslang av PVC
  • Med kran av PP/PE
  • Teleskopiskt dykrör anpassar sig efter behållarens höjd vid insättning av fotpumpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 l/min.
Diameter (metrisk) Innerslang 12 mm
För användning med (utrustning) Förvaringstrumma
Material Polypropen, Polypropen, PVC, Polyeten
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Fotpump