Läs mer
Buerkle™ OTAL™ Fotpump av PVDF
Produktkod. 10027580
Change view
Flödeshastighet:
20 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
10027580 20 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 10027580 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 50004016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att resterande vätska avlägsnas med denna fotpump. OTAL™ Fotpumpar har leveransrör av PVDF, idealiska för syror och alkalier. Teleskopiskt dykrör anpassar sig efter behållarens höjd vid insättning av fotpumpen.
  • Enkel hantering: Båda händerna förblir fria för fyllning
  • Fotpump kan användas med olika behållare
  • Mycket bra pumpkapacitet tack vare stor volym fotbälg
  • Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar på 30 till 70 mm dia.
  • Med sina speciella materialegenskaper har PVDF en ännu bättre kemikaliebeständighet än polypropen
  • Resistent mot klorblekmedel
  • Ej för starkt oxiderande syror och alkalier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 20 l/min.
Inkluderar Universalproppar av PVC, för behållaröppningar på 30 mm till 70 mm dia.
För användning med Industriell provhantering av syror och alkalier, inte för starkt oxiderande syror och alkalier
Motståndsegenskaper Klorblekmedel
Material PVDF