Läs mer
Otenabant, MedChemExpress
Beskrivning
Otenabant is a potent and selective cannabinoid receptor CB1 antagonist with Ki of 0.7 nM, exhibits 10,000-fold greater selectivity against human CB2 receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Otenabant |
| CAS | 686344-29-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25Cl2N7O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CP-945598 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (195.92 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=CC=C1C2=NC3=C(N4CCC(NCC)(C(N)=O)CC4)N=CN=C3N2C5=CC=C(Cl)C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.42 |
| Visa mer |