Läs mer
Otenaproxesul, MedChemExpress
Produktkod. 16446626
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16446626 100 mg
16442417 50 mg
16416298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16446626 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15028
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Otenaproxesul (ATB-346), an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), inhibits cyclooxygenase-1 and 2 (COX-1 and 2). Otenaproxesul possesses antiinflammatory and antinociceptive activities.
Otenaproxesul (ATB-346), an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), inhibits cyclooxygenase-1 and 2 (COX-1 and 2). Otenaproxesul possesses antiinflammatory and antinociceptive activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Otenaproxesul
CAS 1226895-20-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19NO3S
Kvantitet 100 mg
Synonym ATB-346
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 51.6 mg/mL (141.20 mM)
LEDER COC1=CC=C(C=C(C(C)C(OC2=CC=C(C(N)=S)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
Molekylvikt (g/mol) 365.45
Formel vikt 365.45
Procent renhet 98.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation