Läs mer
uvex OTG Plus Clear SV SAP Overspecs, Black
Produktkod. 31751175 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsmaterial:
Polykarbonat
Produktkod. Linsmaterial
31751175 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 31751175 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9139065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 SEK
    197.75 SEK / Paket med 1
    Save 12.25 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Designad för att ge pålitligt skydd och sitta bekvämt över receptbelagda glasögon.
  • Designad som överspecifikationer som bekvämt passar över moderna receptglasögon med en stor, platt klar SV SAPP-polykarbonatlins som ger utmärkt sikt och pålitligt UV400-ögonskydd; certifierad enligt EN ISO 16321-1 för industriellt bruk och metallfri konstruktion för lättviktskomfort.
  • Ergonomisk svart ram med innovativa justeringspunkter med flera lutningar och platta, flexibla sidoarmar med mjuka öronsnäckor för säker, tryckfri passform på olika ansiktsformer och huvudbredder.
  • Anatomiskt formad nässtycke anpassad för hel användning och optimal kompatibilitet med andningsskydd, plus uvex supravision-beläggning för förbättrad reptålighet och hållbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig, Stötresistent, Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Overglass
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400
Ramtyp Justerbara tempel
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras