Läs mer
uvex OTG Plus Planet Clear SV EXC överspecs, antracit/jade
Produktkod. 31751169 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsmaterial:
Polykarbonat
Produktkod. Linsmaterial
31751169 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 31751169 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9139295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1978.32 SEK
    1666.11 SEK / Paket med 8
    Save 312.21 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger optimalt skydd och hög kompatibilitet med receptglasögon, med en stor lins för utmärkt sikt och komfort.
  • Modern uvex OTG Plus överspecs designade för glasögonbärare med styrka, med en extremt stor, platt lins som ger utmärkt sikt och tillräckligt med utrymme för att bekvämt bära även stora glasögon under.
  • uvex Skyddar planetdesign med en lins gjord av massbalanserad polykarbonat, en ram delvis tillverkad av biobaserade och återvunna material, plastfri förpackning, 100 % återvinningsbar konstruktion och helt metallfri design.
  • Innovativ ram med justerbara punkter med flera lutningar möjliggör en hög nivå av individuell anpassning för att säkerställa en säker passform för alla ansiktsformer och huvudbreder.
  • Ergonomiskt formade, platta flexibla sidoarmar med mjuka öronsnäckor ger en bekväm och säker passform utan tryckpunkter, även vid långvarig användning.
  • Anatomiskt utformad nässtycke säkerställer komfort att bära på dig hela dagen och optimal kompatibilitet med andningsskydd.
  • Certifierad enligt EN ISO 16321-1 för personligt ögon- och ansiktsskydd i industriella miljöer, inklusive UV-skyddande filtrering.
  • Robust polykarbonatlinser med beprövad uvex supravision-beläggningsteknologi som ger permanent anti-dim-prestanda och reptålighet.
  • UV400-skydd som erbjuder 100 % skydd mot farlig ultraviolett strålning upp till 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig, Stötresistent, Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Overglass
Ram färg Grön
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400
Ramtyp Justerbara tempel
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras