Läs mer
Otilonium bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16454377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16454377 50 mg 50mg
16448508 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16454377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0499A
MedChemExpress Octylonium bromide (SP63) is an antimuscarinic used as a spasmolytic agent.
Octylonium bromide (SP63) is an antimuscarinic used as a spasmolytic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Otilonium bromide
CAS 26095-59-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H43BrN2O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Octylonium bromide SP63
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (177.44 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (88.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C1=CC=C(NC(C2=CC=CC=C2OCCCCCCCC)=O)C=C1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 563.57
Formel vikt 563.57
Procent renhet 99.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation