Läs mer
OTS514, MedChemExpress
Produktkod. 16487538
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487538 10 mg -
16470018 5 mg -
16467486 100 mg 100mg
16463606 25 mg -
16430306 2 mg -
16403567 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16487538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18621
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress OTS514 is a highly potent TOPK inhibitor with an IC50 of 2.6 nM. OTS514 strongly suppresses the growth of TOPK-positive cancer cells. OTS514 induces cell cycle arrest and apoptosis.
OTS514 is a highly potent TOPK inhibitor with an IC50 of 2.6 nM. OTS514 strongly suppresses the growth of TOPK-positive cancer cells. OTS514 induces cell cycle arrest and apoptosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material OTS514
CAS 1338540-63-8
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20N2O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (274.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC2=C(C(C3=CC=C([C@@H](C)CN)C=C3)=C(O)C=C2C)C4=C1SC=C4
Molekylvikt (g/mol) 364.46
Formel vikt 364.46
Procent renhet 98.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease