Läs mer
OTSSP167 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
OTSSP167 (OTS167) hydrochloride is a highly potent and ATP-competitive MELK inhibitor with IC50 value of 0.41 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OTSSP167 hydrochloride |
| CAS | 1431698-10-0 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29Cl3N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | OTS167 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (63.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (13.63 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC(C2=CC=C(N=CC(C(C)=O)=C3N[C@H]4CC[C@H](CN(C)C)CC4)C3=N2)=CC(Cl)=C1O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 523.88 |
| Visa mer |