Läs mer
OTUB2 Mouse anti-Canine, Human, Rat, Clone: OTI11B3, liquid, TrueMAB™
Produktkod. 17555581
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
17555581 100 μL
1 options
Produktkod. 17555581 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA501946
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Hydrolase that can remove conjugated ubiquitin from proteins in vitro and may therefore play an important regulatory role at the level of protein turnover by preventing degradation. Mediates deubiquitination of ′Lys-11′-,′Lys-48′- and ′Lys-63′-linked polyubiquitin chains, with a preference for ′Lys-63′-linked polyubiquitin chains.
Tekniske data
Antigen OTUB2
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI11B3
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen OTUB2
Genaccessionsnr. Q96DC9
Gene Alias C14orf137, OTB2, OTU2
Gensymboler OTUB2
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human OTUB2 produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 314405, 480420, 78990
Målarter Canine, Human, Rat
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.