missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Otubain-1 Antibody (17E10), Biotin, Novus Biologicals™

Produktkod. 18635868 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18635868 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18635868 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP259389B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Otubain-1 Monoclonal antibody specifically detects Otubain-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Otubain-1
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 170000000000
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias Deubiquitinating enzyme OTUB1, EC 3.1.2, EC 3.4.19.12, FLJ20113, FLJ40710, hOTU1, MGC111158, OTB1MGC4584, OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 1, OTU domain-containing ubiquitin aldehyde-binding protein 1, OTU1OTU-domain Ubal-binding 1, otubain-1, ubiquitin thioesterase OTUB1, ubiquitin-specific protease otubain 1, Ubiquitin-specific-processing protease OTUB1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human Otubain-1 (1-271aa) purified from E. coli
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Proteases & Other Enzymes
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55611
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.