Läs mer
Otubain-2 Antibody (OTI11B3), Novus Biologicals™
Produktkod. 18017183 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18017183 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18017183 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP203223
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Otubain-2 Monoclonal specifically detects Otubain-2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Otubain-2
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI11B3
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-2000, Flow Cytometry 1:100
Gene Alias C14orf137chromosome 14 open reading frame 137, Deubiquitinating enzyme OTUB2, EC 3.4.19.12, FLJ21916, MGC3102, OTB2otubain-2, OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 2, OTU domain-containing ubiquitin aldehyde-binding protein 2, OTU2ubiquitin thioesterase OTUB2, Otubain-2, ubiquitin-specific protease otubain 2, Ubiquitin-specific-processing protease OTUB2
Gensymboler OTUB2
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human OTUB2 (NP_075601) produced in HEK293T cell.
Molekylvikt av antigen 27 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 78990
Målarter Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only