Läs mer
Ouabainoktahydrat, 95 %
Beskrivning
Ouabain, liksom andra endogena digitalisliknande föreningar, kan nedreglera uttrycket av 14-3-3-proteiner i råttlinsen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Ouabain, liksom andra endogena digitalisliknande föreningar, kan nedreglera uttrycket av 14-3-3-proteiner i råttlinsen.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Skydda mot ljus. Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ouabain octahydrate |
| CAS | 11018-89-6 |
| Färg | Vitt |
| Molekylformel | C29H60O20 |
| MDL-nummer | MFCD00149240 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN1544 |
| Beilstein | 101712 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,6901 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning