Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ouabain oktahydrat, 96%
Produktkod. 10165353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10165353 250 mg Glasflaska 250mg
10154030 1 g Glasflaska 1g
10771431 5 g Glasflaska 5g
10287353 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10165353 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 161732500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Add to basket
Ouabain-oktahydrat, CAS # 11018-89-6, (synonym: gamma-Strofantin), är en växtbaserad organisk förening som hämmar Na+/K+ ATPas-pumpen som finns i alla djurcellmembran. | CAS: 11018-89-6 | C29H44O12·8H2O | 728,78 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Ouabain octahydrate är ett vattenlösligt, ljuskänsligt pulver som är stabilt vid omgivande temperaturer
• Det är en glykosid som består av rhamnose och ouabagenin, och kommer från de mogna fröna av Strophanthus gratus och barken av Acokanthera ouabaio
Ansökningar
• Ouabain oktahydrat verkar genom att binda Na+/K+ ATPase-pumpen, vilket stör dess funktion och leder till en ökning av intracellulärt Na+.
• Den hämmande effekten av ouabain-oktahydrat på Na+/K+-pumpen i hjärtceller gör det till ett farmaceutiskt kardioaktivt medel
• Ouabain oktahydrat har också visat sig inducera cytotoxiska effekter genom en steroid signaltransduktionsväg, i laboratoriepreparat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11018-89-6
Molekylformel C29H44O12·8H2O
Molekylvikt (g/mol) 728.78
MDL-nummer MFCD00149240
InChI-nyckel TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Synonym ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
PubChem CID 6364534
IUPAC-namn 3-[(lR,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahydroxi-10-(hydroximetyl)-13-metyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydro xy-6-metyloxan-2-yl]oxi-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2H-furan-5-on;oktahydrat
LEDER CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ouabain octahydrate
Smältpunkt 260,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 15, V,5, 123
Merck Index 14, 6901
Specifikt rotationsförhållande −33,00 (20,00 °C c=1, H2O, på torrsubstans)
Specifik rotation −33.00
Löslighetsinformation (1 % i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 728.78
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ouabain octahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ouabain octahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.