Läs mer
Ouabain Octahydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16408366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16408366 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16408366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0542
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ouabain Octahydrate
CAS 11018-89-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H60O20
Kvantitet 100 mg
Synonym Acocantherine G-Strophanthin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (171.52 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (13.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER OC[C@@]([C@](CC1)(C[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]2O)([H])[C@@H]2O)C3)O)([C@@H]3O)[C@]([C@@H](C[C@@]45C)O)([H])[C@]1([H])[C@]4(CC[C@@H]5C(CO6)=CC6=O)O.[8 H2O]
Molekylvikt (g/mol) 728.77
Formel vikt 728.77
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation