Läs mer
Ouabainokthydrat, Mikromol™
Produktkod. 18021790
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18021790 250 mg
1 options
Produktkod. 18021790 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1665.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ouabainoktahydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ouabain Octahydrate
CAS 11018-89-6
Analyt- eller komponentnamn Ouabain Octahydrate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C29 H44 O12 . 8 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ouabain, 3β-[(6-deoxy-α-l-mannopyranosyl)oxy]-1β,5,11α,14,19-pentahydroxy- 5β,14β-card-20(22)-enolide
InChI formel InChI=1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-(hydroxymetyl)-13-metyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2H-furan-5-one; oktahydrat
Molekylvikt (g/mol) 728.77
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 728,3678 g/mol