Läs mer
Tocris Bioscience™ Ouabain
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18722484
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18722484 100 mg
1 options
Produktkod. 18722484 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1076/100
Na+/K+ ATPase inhibitor
Selective Na+, K+-ATPase inhibitor. Cardiotonic agent. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ouabain
CAS 630-60-4
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C29H44O12
Formel vikt 584.66
Renhet >95%
Molekylvikt (g/mol) 584.659