Läs mer
Ouabain, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | G-Strophanthin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44O12/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-/m0/s1 |
| Formel vikt | 584.2833 |