Läs mer
MP Biomedicals™ Ouchterlony tallrikar
Produktkod. 11433966 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Designad för applikationer som involverar antigener som finns i mycket låga koncentrationer, hällda med brunnarna utskurna
Specifika och lågaffinitetsantisera
Typ:
Ouchterlony-plattan
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Typ Förpackningsstorlek
11433966 Designad för applikationer som involverar antigener som finns i mycket låga koncentrationer, hällda med brunnarna utskurna Ouchterlony-plattan Paket med 5
11423966 Specifika och lågaffinitetsantisera Ouchterlony-plattan Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433966 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08642781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7740.00 SEK
    7372.81 SEK / Paket med 5
    Save 367.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Designad för specifika men lågaffinitetsantisera som kräver korrekt åtskilda brunnar och olyetylenglykol i agarosen för optimal immunutfällning.
Specifikationer
Material Polystyren
Typ Ouchterlony-plattan
Räkna väl 14
För användning med (applikation) Designad för applikationer som involverar antigener som finns i mycket låga koncentrationer, hällda med brunnarna utskurna
Inkluderar Agaros 1,2 % och PEG 5 %
Diameter (metrisk) 0.3 cm