Läs mer
Hughes Utomhus självdränerande säkerhetsdusch
Produktkod. 17752358
Change view
Material:
Galvaniserat stål
Rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
17752358 Rostfritt stål
17762358 Galvaniserat stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17752358 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHSSD18GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13686.75 SEK
    7926.20 SEK / Paket med 1
    Save 5760.55 SEK
    42% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Golvmonterad självdränerande dusch med förzinkat stålrör.
  • Detta ANSI följsam självdränerande säkerhetsdusch för nödsituationer är lämplig för varma klimat
  • Designen gör att stående vatten kan rinna bort från ståndröret för att säkerställa leverans av ljummet vatten
  • Ventilen är placerad direkt ovanför vatteninloppet; avtappningsröret är monterat ovanför detta så att stående vatten kan rinna ner i marken vilket förhindrar överhettning av stillastående vatten från solstrålning och tar bort risken för ytterligare skador på operatören
  • Finns med galvaniserat pulverlackerat mjukt stål (G) eller rostfritt stål (GS) rörsystem
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Montering Golv
Produkttyp Säkerhetsdusch