Läs mer
Hughes Utomhus självdränerande säkerhetsdusch
Produktkod. 17762358
Change view
Material:
Galvaniserat stål
Rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
17762358 Galvaniserat stål
17752358 Rostfritt stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17762358 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHSSD18GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13575.56 SEK
    4784.47 SEK / Paket med 1
    Save 8791.09 SEK
    64% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Golvmonterad självdränerande dusch med förzinkat stålrör.
  • Detta ANSI följsam självdränerande säkerhetsdusch för nödsituationer är lämplig för varma klimat
  • Designen gör att stående vatten kan rinna bort från ståndröret för att säkerställa leverans av ljummet vatten
  • Ventilen är placerad direkt ovanför vatteninloppet; avtappningsröret är monterat ovanför detta så att stående vatten kan rinna ner i marken vilket förhindrar överhettning av stillastående vatten från solstrålning och tar bort risken för ytterligare skador på operatören
  • Finns med galvaniserat pulverlackerat mjukt stål (G) eller rostfritt stål (GS) rörsystem
Specifikationer
Material Galvaniserat stål
Montering Golv
Produkttyp Säkerhetsdusch