Läs mer
Hughes Självdränerande säkerhetsdusch utomhus med ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. 17732348
Change view
Material:
Galvaniserat stål
Rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
17732348 Rostfritt stål
17722348 Galvaniserat stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17732348 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHDSD18SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19866.00 SEK
    12257.87 SEK / Paket med 1
    Save 7608.13 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Detta ANSI följsam självdränerande säkerhetsdusch med öppen ögon-/ansiktstvätt i rostfritt stål, lämplig för varma klimat.
  • Detta ANSI följsam självdränerande nöddusch med öppen ögon-/ansiktstvätt i rostfritt stål, lämplig för varma klimat
  • Designen gör att stående vatten kan rinna bort från ståndröret för att säkerställa leverans av ljummet vatten
  • Försedd med fotpanel som standard
  • Ventilen är placerad direkt ovanför vatteninloppet; avtappningsröret är monterat ovanför detta så att stående vatten kan rinna ner i marken vilket förhindrar överhettning av stillastående vatten från solstrålning och tar bort risken för ytterligare skador på operatören
  • Finns med galvaniserat pulverlackerat mjukt stål (G) eller rostfritt stål (GS) rörsystem
Specifikationer
Aktivering Tryckspak, fottramp
Material Rostfritt stål
Produkttyp Säkerhetsdusch