Läs mer
Cytiva Utloppsventil
Produktkod. 15219774 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AKTA starta Automated Protein Purification System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15219774 AKTA starta Automated Protein Purification System Varje
1 options
Produktkod. 15219774 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29023898
I lager
För användning med AKTA starta ett automatiskt proteinreningssystem. Utloppsventilen används för att styra flödet till fraktionsuppsamlaren eller till avfallet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Rikta flödet till fraktionsuppsamlaren eller till avfallet
För användning med (utrustning) AKTA starta Automated Protein Purification System