Läs mer
VELP Scientifica OV 725 Digital Disperser
Produktkod. 18048223 Handla allt Velp Produkter
Change view
Produkttyp:
Digital dispergerare
Digitalt spridningssystem
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
18048223 Digital dispergerare
18058223 Digitalt spridningssystem
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18048223 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F20900475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23555.00 SEK
    18321.87 SEK / Paket med 1
    Save 5233.13 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Premium digital spridare med en kraftfull borstlös motor, elektronisk hastighetskontroll, inbyggd timer, räknarefunktion och avancerad säkerhet. Konstruerad för homogenisering, emulgering, suspensioner och höghastighetsblandning av kosmetika, livsmedel, farmaceutiska produkter och biologiska vävnader.
ÖVERLÄGE PRESTANDA OCH VARIG HÅLLBARHET
  • Kraftfull borstlös motor som går från 2 000 upp till 25 000 rpm
  • Volymen varierar från 0,2 mL till 2,5 L (H2O )
  • Hanterar prover upp till 5 000 mPas viskositet
SMART UNDERHÅLL OCH PÅLITLIG ÖVERVAKNING
  • LED-indikatorer signalerar återstående tid innan underhåll för att snabbt byta packning
  • Den inbyggda cykliska timern (upp till 99:59 timmar) garanterar exakta resultat, obevakade operationer och hjälper till att bearbeta ett stort antal prover i en serie
  • Den effektiva motorn avleder värme bättre, vilket minskar risken för överhettning av instrumentet
SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
  • Snabbt och enkelt installationssystem för spridningsverktyg.
  • Dedikerade larm ger användare proaktiva varningar för potentiella risker som övertemperatur, motorfel och felaktig verktygsinstallation
  • Kontrollpanelen är designad för att optimera användarupplevelsen med en ljusstark och intuitiv 4-siffrig LED-display
Specifikationer
Hastighet 25,000 rpm
Spänning 230 V
Wattal 500 W
Samplingsvolym (metrisk) 0,2 till 2,5 ml
Material Aluminium, teknopolymer
Certifikat och efterlevnad CE, CB, cNEMKOus
Visa 4-siffrig LED
Inkluderar OV 725 digital dispergerare, verktygsdemonteringssats
Bullernivå 70 dBa
Provtyp Kosmetiska, livsmedel, läkemedel och biologiska prover
Timer Ja
Produkttyp Digital dispergerare
Frekvens 50/60 Hz