Beskrivning
ÖVERLÄGE PRESTANDA OCH VARIG HÅLLBARHET
- Kraftfull borstlös motor som går från 2 000 upp till 25 000 rpm
- Volymen varierar från 0,2 mL till 2,5 L (H2O )
- Hanterar prover upp till 5 000 mPas viskositet
SMART UNDERHÅLL OCH PÅLITLIG ÖVERVAKNING
- LED-indikatorer signalerar återstående tid innan underhåll för att snabbt byta packning
- Den inbyggda cykliska timern (upp till 99:59 timmar) garanterar exakta resultat, obevakade operationer och hjälper till att bearbeta ett stort antal prover i en serie
- Den effektiva motorn avleder värme bättre, vilket minskar risken för överhettning av instrumentet
SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
- Snabbt och enkelt installationssystem för spridningsverktyg.
- Dedikerade larm ger användare proaktiva varningar för potentiella risker som övertemperatur, motorfel och felaktig verktygsinstallation
- Kontrollpanelen är designad för att optimera användarupplevelsen med en ljusstark och intuitiv 4-siffrig LED-display
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 25,000 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 500 W |
| Samplingsvolym (metrisk) | 0,2 till 2,5 ml |
| Material | Aluminium, teknopolymer |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CB, cNEMKOus |
| Visa | 4-siffrig LED |
| Inkluderar | OV 725 digital dispergerare, verktygsdemonteringssats, dubbelstång Mini H-stativ, D20-S20C-P-R20S dispergeringsverktyg |
| Bullernivå | 70 dBa |
| Provtyp | Kosmetiska, livsmedel, läkemedel och biologiska prover |
| Visa mer |