Läs mer
Gilac™ Oval provkorg
Produktkod. 17998801
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Mått (L x B x H):
26,5 x 17 x 9 cm
21 x 15 x 9 cm
25 x 15 x 9 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H)
17998801 0,5 kg 21 x 15 x 9 cm
17948881 0,75 kg 25 x 15 x 9 cm
17908501 1 kg 26,5 x 17 x 9 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998801 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G070180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.75 SEK
    276.11 SEK / Paket med 1
    Save 117.64 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Oval jäskorg ser till att degen är väl ventilerad; den kan staplas och kapslas för att spara utrymme.
  • Kavitetsstrukturen säkerställer att degen är väl ventilerad.
  • Kan staplas och kapslas för att spara utrymme.
  • Levereras med livsmedelskontaktcertifikat för optimal livsmedelssäkerhet och hygien.
  • Lätt att rengöra och maskintvättbar.
  • Lätt och extremt hållbar.
  • Brett utbud av 10 produktreferenser för att möta alla behov (0,5 till 2 kg kapacitet).
  • Liner (G072010) finns som tillval.
Specifikationer
Produkttyp Provkorg
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 1.1 lb.
Kapacitet (metrisk) 0,5 kg
Mått (L x B x H) 21 x 15 x 9 cm
Form Oval
Volym (metrisk) 0.5 kg