Läs mer
Fisherbrand™ Oval PTFE omrörarstång
Produktkod. 11858952 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11858952
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand; Oval PTFE Stir Bar ger optimal turbulens för rundbottnade flaskor och behållare.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides excellent turbulence for round-bottom flasks and containers
  • Autoclavable
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Färg White
Beskrivning PTFE encapsulated Alnico V magnet core
För användning med (utrustning) Round bottom flasks
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Oval