Läs mer
Fisherbrand™ Oval PTFE omrörarstång
Produktkod. 11898872 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Unit Size
11898872 20 mm 10 mm Paket med 10
11517802 20 mm 10 mm Paket med 5
11858952 40 mm 13 mm Paket med 5
16285831 50 mm 20 mm Paket med 5
11828882 40 mm 20 mm Paket med 5
10603731 40 mm 20 mm Varje
11808882 30 mm 16 mm Paket med 10
16295831 64 mm 20 mm -
11507802 15 mm 6 mm Paket med 5
11828952 15 mm 6 mm Paket med 10
11868952 50 mm 17 mm Paket med 5
11838952 25 mm 10 mm Paket med 10
10445231 25 mm 12 mm Paket med 5
11844792 25 mm 12 mm Paket med 10
16245831 35 mm 16 mm -
10609162 70 mm 20 mm Varje
11888872 10 mm 5 mm Paket med 10
11597792 10 mm 5 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 11898872
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand; Oval PTFE Stir Bar ger optimal turbulens för rundbottnade flaskor och behållare.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Ger utmärkt turbulens för rundbottnade kolvar och behållare
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Kolvar med rund botten
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Oval