Läs mer
Fisherbrand™ Oval PTFE omrörarstång
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Kolvar med rund botten |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 64 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Form | Oval |
| Visa mer |