Läs mer
Fisherbrand™ Oval PTFE omrörarstång
Produktkod. p-8007731 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11898872
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand; Oval PTFE Stir Bar ger optimal turbulens för rundbottnade flaskor och behållare.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Ger utmärkt turbulens för rundbottnade kolvar och behållare
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Kolvar med rund botten
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Oval