Läs mer
Fisherbrand™ Oval PTFE omrörarstång
Produktkod. 16275831 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
35 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
Produktkod. 16275831
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand™ Oval PTFE Stir Bar ger optimal turbulens för rundbottnade flaskor och behållare.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Ger utmärkt turbulens för rundbottnade kolvar och behållare
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Kolvar med rund botten
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Oval
Typ PTFE omrörarstänger ovala