Läs mer
Heidolph™ Ovala omrörarstänger, 10 mm
Produktkod. 17302740 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17302740 10 mm
1 options
Produktkod. 17302740 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5095400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 SEK
    143.29 SEK / Paket med 3
    Save 26.71 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Utrustad med en oval magnetisk kärna, är mer kraft tillgänglig med dessa omrörarstänger än de med en cylindrisk magnetisk kärna.
  • Lämplig för användning i rundbottnade kolvar (t.ex. för reaktionsblandningar)
  • Formen liknar kolvens och säkerställer fullständig blandning
  • Maximal omrörningskapacitet (H 2 O): 25 till 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,39 tum
För användning med (applikation) Blanda vätskor
För användning med (utrustning) Rund bottenflaska
Diameter (metrisk) 10 mm
Kvantitet 25 x 3 staplar
Form Oval
Typ Magnetisk omrörarstav