Läs mer
Gilac™ Ovalt badkar med förstärkt botten
Produktkod. 16294011
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16294011 60 l
1 options
Produktkod. 16294011 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G608321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.70 SEK
    459.39 SEK / Paket med 1
    Save 143.31 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Det ovala badkaret med förstärkt botten har styva väggar för att förhindra distorsion vid belastning. Ergonomiska handtag.
  • Styva väggar för att förhindra distorsion vid belastning
  • Ergonomiska handtag
  • Lätt att rengöra och torka
  • Anti-slitage kjol
  • Mått inklusive handtag
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Produkttyp Ovalt badkar
Kapacitet (engelska) 15,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 60 l
Färg Vitt
För användning med (applikation) Mathantering
Material LDPE
Max. Temperatur (metrisk) 60 °C
Form Oval
Längd (engelska) 29,1 tum
Längd (metrisk) 740 mm
Bredd (engelska) 19,3 tum.
Bredd (metrisk) 490 mm
Höjd (engelska) 11,3 tum
Höjd (metrisk) 286 mm
Vikt (engelska) 5.14 lb.
Vikt (metrisk) 2.33 kg