Läs mer
IBA Lifesciences Ovalbumin peptide SIINFEKL (H-2 Kb)
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Description
Specifications
Specifications
| Renhet | >80% |
| Innehåll och lagring | -25°C to -15°C |
| Endotoxinnivå | Free |
| Formatera | Lyophilized Powder |
| Frystorkat material | Yes |
| Peptidtagg | H-2 Kb |
| Produkttyp | Ovalbumin Peptide SIINFEKL |
| Kvantitet | 1 mg |