Läs mer
R&D Systems™ Ovary Tissue Slides (Mucinous Adenocarcinoma)- Paraffin
Produktkod. 18745203 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Art:
Människa
Produktkod. Art
18745203 Människa
1 options
Produktkod. 18745203 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP230295
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Korsreaktivitet Human
Typ Ovary Tissue Slides (Mucinous Adenocarcinoma)
Regulatorisk status This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Art Människa
Vävnadsskick Mucinous Adenocarcinoma
Produktlinje Novus
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.