Beskrivning
- Täcker applikationer inom industri, skolor/universitet, forskning, kvalitetskontroll och vetenskap
- Snabba uppvärmningstider och en exakt temperaturkontroll garanterar reproducerbara testresultat
- En speciell luktfri isolering säkerställer också lägre driftskostnader
- Ugnen kan styras av USB och testparametrar kan registreras för ytterligare analyser
- Temperaturområde: rumstemperatur + 5 °C till 250 °C
- Kapacitet: 125 L
- Elektroniskt justerbar ventilation
- Rensa display och kontrollmeny
- Knapplåsfunktion
- Timer
- Justerbar temperaturgräns
- Glasdörr
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 l |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur till 250 °C |
| Typ | Torkugn |
| Visa | 7 Segment LED |
| Max. Hyllbelastning | 30 kg |
| Antal hyllor | 6 |
| Timer | 1 till 142560 min |
| Mått (D x B x H) Inredning | 450 x 550 x 525 mm |
| Mått (L x B x H) | 650 x 700 x 825 mm |
| Vikt (metrisk) | 55 kg |
| Visa mer |