Läs mer
IKA™ Ugn 125 Basic Dry
Produktkod. 16218391 Handla allt IKA Produkter
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
450 x 550 x 525 mm
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning
16218391 450 x 550 x 525 mm
1 options
Produktkod. 16218391 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020003215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29495.00 SEK
    27298.41 SEK / Paket med 1
    Save 2196.59 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Universalugn för anlöpning, torkning, åldring och uppvärmning i laboratoriet.
  • Täcker applikationer inom industri, skolor/universitet, forskning, kvalitetskontroll och vetenskap
  • Snabba uppvärmningstider och en exakt temperaturkontroll garanterar reproducerbara testresultat
  • En speciell luktfri isolering säkerställer också lägre driftskostnader
  • Ugnen kan styras av USB och testparametrar kan registreras för ytterligare analyser
  • Temperaturområde: rumstemperatur + 5 °C till 250 °C
  • Kapacitet: 125 L
  • Elektroniskt justerbar ventilation
  • Rensa display och kontrollmeny
  • Knapplåsfunktion
  • Timer
  • Justerbar temperaturgräns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 250 °C
Typ Ugn
Visa 7 Segment LED
Max. Hyllbelastning 30 kg
Timer 1 till 144000 min
Mått (D x B x H) Inredning 450 x 550 x 525 mm
Mått (L x B x H) 650 x 700 x 825 mm
Vikt (metrisk) 74 kg
Spänning 100 till 115 V, 220 till 240 V
Wattal 2450 W
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.