Läs mer
IKA™ Ugn 125 Control Dry Glass
Produktkod. 16218401 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16218401 125 l
1 options
Produktkod. 16218401 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020003996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54111.20 SEK
    51900.65 SEK / Paket med 1
    Save 2210.55 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kraftfulla torkskåp för temperaturreglering, torkning, åldring och uppvärmningsuppgifter.
  • Snabb uppvärmning och exakt temperaturreglering garanterar reproducerbara resultat i industrilaboratorier, skolor och universitet, forskning, kvalitetskontroll eller vetenskap. Tack vare sin högkvalitativa isolering har enheten en mycket stor interiör på 125 L i förhållande till dess totala volym. Denna struktur minskar även luktutsläpp och driftskostnader och säkerställer utmärkt temperaturjämnhet.
  • Ugn 125 styr torr återcirkulerande lufttorkskåp värmer upp till 300 °C. Det extra temperaturvalet begränsat TWB (DIN 12880) uppfyller de högsta säkerhetskraven. Dessutom kan temperaturkurvan övervakas under testning oberoende av säkerhetstemperaturen. Det betyder att ditt testmaterial alltid är skyddat.
  • Glasdörren möjliggör bättre övervakning av dina prover.
  • Den generöst dimensionerade interiören i Oven 125 control dry är bekvämt upplyst. En praktisk kabelgenomföring på baksidan av enheten tillhandahålls som standard för mätningar i ugnen eller i testmaterialet. Fläkten stängs av automatiskt om dörren är öppen. Upp till 6 infällbara hyllor kan rymmas i interiören gjorda av rostfritt stål.
  • Oven 125 control dry erbjuder ett gränssnitt för en extra sensor för direkt temperaturreglering i testmaterialet. Testparametrar kan lagras direkt på en USB stick.
  • Alla viktiga processparametrar visas tydligt på två stora TFT-skärmar. Temperaturprofilerna och individuella användarprofiler kan matas in via det intuitiva användargränssnittet. Realtidsklockan möjliggör bekväm digital dokumentation och en tidsfördröjd start.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 l
Temperatur (metrisk) Omgivning till 300 °C
Visa LCD
Max. Hyllbelastning 30 kg
Antal hyllor 6
Timer 1 till 142560 min
Mått (D x B x H) Inredning 450 x 550 x 525 mm
Mått (L x B x H) 650 x 700 x 825 mm
Vikt (metrisk) 82 kg
Spänning 100 till 115 V, 220 till 240 V
Wattal 2500 W