Läs mer
Memmert™ Ugnskopplat Auser-Id-kort för Ttc256
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Modellerna 200, 400, 500, 108, 153, 246, 256
Beskrivning
En rad kylda inkubatorer konstruerade av robust, hygieniskt, rostfritt stålmaterial (430) med Peltier-teknologi med adaptiv, suddigt stödd mikroprocessor PID-kontroller. För steglös styrning av Peltiers värme-/kylsystem utan köldmedium. Två PT-100-sensorer Klass A i en 4-trådskrets för funktionsöverföring, plus en sju dagars programtimer och ramptimer för upp till 40 ramper, var och en justerbar från 1 min till 999 timmar. Upplösning på display för börvärde, ärvärden och övertemperatur 0,1 °C. Flera övertemperaturskydd med hörbart och visuellt larm: digital elektronisk övertemperaturregulator Klass 3.3 för min. /under- och max. /övertemperatur, automatisk säkerhetsfunktion för över- och undertemperatur. Långsiktig dokumentation genom ring-store som datalogger över sex månader - 1 024 kB. Ett parallellt skrivargränssnitt för PCL3-kompatibla bläckstråleskrivare plus RS232 alternativt RS485 inklusive programvara Celsius 2005. Minneskort för 40 ramper 32kB och fungerar kalibreringscertifikat för 10 C °och 37 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Modellerna 200, 400, 500, 108, 153, 246, 256 |
| Typ | Auktorisationskort |