Läs mer
Chemsplash Overstövel med vit PVC-sula, resår vid fotled och topp
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105901
Storlek:
X-large
2X-large
Produktkod. 30058443
Brand: Chemsplash 2565.400.007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Non-Slip Overboot är resår vid vaden och ankeln och har en halkfri vit PVC-sula.
Chemsplash Halkfri Overboot
  • Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Material
  • Elastisk topp och anklar
  • Silikon och latexfri
  • Anti-Static Material
  • Non-linting
  • Vit PVC-sula
  • Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
  • PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Non-Slip Overboot är gjord av Chemsplash tyg som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna overstövel är elastisk vid vaden och ankeln och har en halkfri vit PVC-sula. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från sin miljö eller miljön från bäraren. Serien har utformats för att ge maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Storlek X-large
Material Mikroporöst tyg
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk topp
Sula Typ Anti-halk
Motstånd Vätska
Produkttyp Stövelskydd i kontrollerade miljöer
Renrumsklass Klass 100-1000 (ISO 5-6)