Läs mer
Labcon Overfit kepsar för kulturrör
Produktkod. 17264426 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blandade (röd, gul, blå, grön, orange)
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Stängningsstorlek:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stängningsstorlek
17264426 Lila 13 mm
17294406 Rött 10 mm
17284406 Orange 10 mm
17274406 Gult 10 mm
17224416 Klart 10 mm
17214416 Blått 10 mm
17204416 Lila 10 mm
17264406 Naturlig 10 mm
17234416 Blandade (röd, gul, blå, grön, orange) 10 mm
17274416 Rött 12 mm
17264416 Orange 12 mm
17254416 Gult 12 mm
17204426 Klart 12 mm
17294416 Blått 12 mm
17284416 Lila 12 mm
17244416 Naturlig 12 mm
17214426 Blandade (röd, gul, blå, grön, orange) 12 mm
17254426 Rött 13 mm
17244426 Orange 13 mm
17234426 Gult 13 mm
17284426 Klart 13 mm
17567606 Blått 13 mm
17224426 Naturlig 13 mm
17294426 Blandade (röd, gul, blå, grön, orange) 13 mm
17234436 Rött 16 mm
17224436 Orange 16 mm
17214436 Gult 16 mm
17264436 Klart 16 mm
17254436 Blått 16 mm
17244436 Lila 16 mm
17204436 Naturlig 16 mm
17274436 Blandade (röd, gul, blå, grön, orange) 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 17264426 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 34038060009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 SEK
    156.55 SEK / Paket med 1000
    Save 9.45 SEK
    5% Av
I lager
Säker, vätsketät tätning för plast- och glasodlingsrör. Finns i storlekar som passar 10 mm, 12 mm, 13 mm och 16 mm rundbottnade odlingsrör.
  • Designade för att enkelt täcka om blodtappningsrör, glasprovrör och plastodlingsrör, är Overfit Caps idealiska för protokoll som kräver centrifugering, omrörning,
    och kylning.
  • Labcons Overfit Caps, som erbjuds i en mängd ljusa färger, är det idealiska alternativet till kostsamma parafilm eller plugglock som är benägna att avdunsta.
  • Kepsen inkluderar integrerad tumspak för enkel öppning och vertikala kanter för säkert grepp
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsstorlek 13 mm
Försteriliserad Nej
Produkttyp Overfit Cap
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten USP Klass VI
Färg Lila
För användning med (applikation) Protokoll som kräver centrifugering, omrörning och kylning
Förpackning 1000/påse, 10 påsar/Cs.
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kulturrör
Disponibel Engångsbruk