Läs mer
Labcon Overfit kepsar för kulturrör
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Blandade (röd, gul, blå, grön, orange)
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Stängningsstorlek:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Beskrivning
- Designade för att enkelt täcka om blodtappningsrör, glasprovrör och plastodlingsrör, är Overfit Caps idealiska för protokoll som kräver centrifugering, omrörning,
och kylning. - Labcons Overfit Caps, som erbjuds i en mängd ljusa färger, är det idealiska alternativet till kostsamma parafilm eller plugglock som är benägna att avdunsta.
- Kepsen inkluderar integrerad tumspak för enkel öppning och vertikala kanter för säkert grepp
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polyeten USP Klass VI harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| Försteriliserad | Nej |
| Produkttyp | Overfit Cap |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polyeten USP Klass VI |
| Färg | Blandade (röd, gul, blå, grön, orange) |
| För användning med (applikation) | Protokoll som kräver centrifugering, omrörning och kylning |
| Förpackning | 1000/påse, 10 påsar/Cs. |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Visa mer |