Läs mer
Labcon Overfit kepsar för kulturrör
Produktkod. 17214416 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Blandade (röd, gul, blå, grön, orange)
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Stängningsstorlek:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Produktkod. 17214416
Brand: Labcon 33038070009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker, vätsketät tätning för plast- och glasodlingsrör. Finns i storlekar som passar 10 mm, 12 mm, 13 mm och 16 mm rundbottnade odlingsrör.
  • Designade för att enkelt täcka om blodtappningsrör, glasprovrör och plastodlingsrör, är Overfit Caps idealiska för protokoll som kräver centrifugering, omrörning,
    och kylning.
  • Labcons Overfit Caps, som erbjuds i en mängd ljusa färger, är det idealiska alternativet till kostsamma parafilm eller plugglock som är benägna att avdunsta.
  • Kepsen inkluderar integrerad tumspak för enkel öppning och vertikala kanter för säkert grepp
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsstorlek 10 mm
Försteriliserad Nej
Produkttyp Overfit Cap
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten USP Klass VI
Färg Blått
För användning med (applikation) Protokoll som kräver centrifugering, omrörning och kylning
Förpackning 1000/påse, 10 påsar/Cs.
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kulturrör
Disponibel Engångsbruk