Läs mer
Heidolph™ Reax 2 Overhead Shaker
Produktkod. 10547601 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10547601 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10547601 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5412100100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reax 2 Overhead Shaker är kompakt för små volymer.
  • Designad för samtidig blandning av upp till 20 kärl med diametrar på 10 till 18 mm
    • Motsvarar storleken på klassiska provrör eller 15 ml Falcon™ rör
  • Alternativt kan du sätta in hela ditt ställ i universaladaptern (bredd: 230 mm, höjd min./max.: 45 mm/160 mm) på overhead shakern
  • Utrustad med en solid metallram står dess design för extrem lastkapacitet och tillförlitlighet
  • Garanterad säkerhet under obevakad kontinuerlig drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel Justerbar
Hastighetsintervall 20 till 100 rpm
Spänning 230 V
Produkttyp Overhead Shaker
För användning med (utrustning) Universell adapter tillåter användning av olika kärl på 50 till 160 mm höjd
Antal positioner 20