Läs mer
OHAUS™ Overhead Omrörare Achiever 5000
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Kraftfull blandning och konstant hastighet garanteras med den borstlösa motorn och vridmomentkompensationstekniken - som ger exakt, kontrollerad omrörning av trögflytande vätskor med tyst drift
- Förenkla installationen med den nyckellösa chucken - inga verktyg krävs. Byt skaft snabbt och enkelt med enhandsmanövrering. Denna unika design kommer att spara tid och ansträngning för alla i labbet.
- Designad för säkerhet. Låsknappen förhindrar oavsiktliga hastighetsändringar och motorns överbelastningsavkänningsteknik stänger helt enkelt av omrörningen innan ett överbelastningstillstånd inträffar för att skydda provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 30 till 2000 r/min |
| Kapacitet | 40 L |
| Visa | LED |
| Spänning | 115/230 VAC |
| Wattal | 190.000 w |
| Diameter (metrisk) axel | Upp till 8,5 mm |
| Mått (L x B x H) | 235.00 x 90.00 x 285.000 mm |
| Höjd (metrisk) | 30.100 cm |
| Bredd (engelska) | 3,50 tum. |
| Bredd (metrisk) | 39.200 cm |
| Visa mer |